About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
CAS Number:
分子量:
336.39
Beilstein:
3633227
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
描述
cationic
化驗
≥99%
分子量
micellar avg mol wt 27,000
凝集数
80
技術
protein quantification: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
溶解度
H2O: 10 % (w/v)
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
肉豆蔻三甲基溴化铵是一种阳离子/两性离子类型表面活性剂。
應用
肉豆蔻基三甲基铵已用于研究中以评估表面活性剂控制的合成方法,以获得在结晶结构中含有阳离子缺陷的中孔二氧化铈 - 氧化锆固溶体的纳米相。 也用于研究用毛细管区带电泳法测定土壤和植物中有机酸的低分子量。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Gastrointestinal tract, Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)