一般說明
Terrific Broth是一个被高度引用的用于大肠杆菌培养的微生物生长培养基。 这种营养丰富的微生物肉汤含有甘油、肽、氨基酸、水溶性维生素和碳水化合物。
應用
Terrific肉汤用于非选择性培养大肠杆菌菌株,用于克隆、高产量生产DNA质粒和高产量生产重组蛋白。引用 它也适用于添加适当抗生素时的选择性培养。
特點和優勢
Terrific Broth液可提供:
- 过滤器灭菌,即用型
- 方便包装规格
- 标准配方
成分
23.6g/L酵母提取物
11.8g/L 胰蛋白胨
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
4ml/L甘油
11.8g/L 胰蛋白胨
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
4ml/L甘油
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)