無性繁殖
6-11B-1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
技術
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
同型
IgG2b
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
acetylation (Lys40)
基因資訊
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
一般說明
αα-微管蛋白,又称微管蛋白α 4a(TUBA4A),位于人类染色体2q35。该基因编码含有448个氨基酸的α-微管蛋白家族成员。TUBA4A属于微管蛋白亚家族,微管蛋白是微管的主要组成部分。α-亚基的分子量为50,000。
抗乙酰化微管蛋白(小鼠IgG2b同种型)单克隆抗体源自杂交瘤6-11B-1,而后者是由小鼠骨髓瘤细胞与紫海胆(Strongylocentrotus purpuratus)外臂来源乙酰微管蛋白免疫小鼠的脾脏细胞融合产生的。微管蛋白是一种异二聚体,由α-微管蛋白和β-微管蛋白组成;这两个亚基的分子量均为50000,且同源性很高。
特異性
该抗体还可用于检测原生动物、植物、无脊椎动物和脊椎动物等多种生物体的乙酰化α-微管蛋白。 该抗体可识别氨基酸乙酰化后Lys40四个残基内衣藻轴突α-微管蛋白α3亚型上的表位 。 用该抗体在鸡、果蝇和酵母的绝大多数α-微管蛋白中检测到的序列与衣藻中检测到的非常相似,但在某些α-微管蛋白亚型中,相应区域明显不同。 偶然情况下,抗体识别的表位可能缺失或被掩盖,就像在大鼠袋鼠上皮样细胞系PtK2中一样。
免疫原
从紫色球海胆(海胆)外臂得到乙酰化微管蛋白。
應用
小鼠抗乙酰化微管蛋白单克隆抗体适用:
- 定量斑点印迹
- 免疫荧光
- 蛋白质免疫印迹
- 免疫细胞化学
- 酶联免疫吸附测定(ELISA)
- 固相放射免疫分析(RIA)
- 电子显微镜
生化/生理作用
乙酰化微管蛋白与多种生物体中的轴丝组装相关。乙酰化微管蛋白可能在微管结构和功能的分化中具有关键作用。α-微管蛋白的翻译后修饰,即通过特定的乙酰化酶向Lys40可逆地添加乙酰基,产生乙酰化微管蛋白。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)