About This Item
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
buffered aqueous glycerol solution
品質等級
比活性
≥1.0 units/mg protein
濃度
0.5-10.0 mg/mL protein (BCA)
儲存溫度
−20°C
一般說明
海藻糖是大多数昆虫体内的主要血淋巴糖,是入侵病原真菌的主要靶标。
海藻糖酶(Trehalase)是一种糖苷酶,具有多种形式,存在于所有组织中。属于碳水化合物活性酶(CAZy)类中的糖苷水解酶37(GH37)家族成员。
應用
海藻糖已用于:
  • 评价葡萄霜霉病菌感染葡萄藤叶的糖代谢变化
  • 研究海藻糖-6-磷酸介导的生长停滞
  • 定量分析干酪乳杆菌Lactobacillus casei细胞内的海藻糖
生化/生理作用
海藻糖酶可催化水解一分子海藻糖生成两分子葡萄糖。它介导飞行代谢、蜕皮诱导的几丁质合成和低温耐受。
單位定義
一个单位将在37°C、pH 5.7 下每分钟将 1.0μmol 海藻糖转化为 2.0 μg葡萄糖(pH 7.5 下测定释放的葡萄糖)。
外觀
溶液溶于含 1%Triton X-100 和 25 mM 磷酸钾的 50% 甘油,pH 6.5
法律資訊
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)