About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)21COOCH3
CAS Number:
分子量:
368.64
Beilstein:
1796627
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
技術
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white
mp
53-56 °C (lit.)
溶解度
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
應用
agriculture
general analytical
官能基
ester
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChI 密鑰
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三十二烷酸甲酯,也被称为二十三烷酸甲酯,代表二十三烷酸的脂肪酸甲酯(FAME)形式。这种奇数长链脂肪酸甲酯在许多生物系统中是非典型的,使其成为有价值的生物标志物。三十二烷酸是在某些植物和哺乳动物(包括人类)中天然合成的,在其中它主要作为皮肤脂质。研究表明,它可以酰化为各种糖脂、磷酸脂和鞘脂,包括神经节苷脂。这种脂肪酸在生化、脂质组学和代谢组学研究应用中具有重要意义。
應用
二十三烷酸甲酯已用作量化脂肪酸或脂肪酸甲酯(FAME)的内部标准品。
特點和優勢
  • 适用于多种研究应用的优质分子
  • 常用于代谢组学和生物化学研究
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)