Merck
U0750
尿嘧啶
≥99.0%, synthetic (organic), powder
别名:
2,4(1H,3H)-嘧啶二酮, 2,4-二羟基嘧啶, 灭胞素
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2
化学文摘社编号:
分子量:
112.09
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-621-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
507828
Assay:
≥99.0%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
尿嘧啶, ≥99.0%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
General description
尿嘧啶属于嘧啶碱基家族。它是天然存在的,是RNA重要而活跃的一部分。
Application
尿嘧啶已用作:
  • 核苷酸标准品,以通过高效液相色谱法测定DNA甲基化
  • 合成定义培养基组分,用于培养酿酒酵母及其菌株
  • 用于培养芽孢杆菌的氨基酸补充物的组分
Biochem/physiol Actions
尿嘧啶及其衍生物在合成癌症、病毒感染、常染色体隐性遗传病、甲状腺和糖尿病药物的药物化学中不可或缺。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 尿嘧啶
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)