About This Item
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
種類
Type IX
形狀
powder
比活性
50,000-100,000 units/g solid
分子量
~544620 Da
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
亚基分子量:约 90,770
由六个亚基组成,总分子量:约 544620
脲酶(Ure)存在于胞质溶胶中。它在酸性 pH 下具有活性,在 28℃ 下表达。脲酶结合镍,存在于古细菌、细菌、单细胞真核生物和植物中。矮刀豆脲酶是第一个被结晶的酶,同时也是第一个被发现的含镍酶。它是一种多亚基酶,由三种蛋白质形式的91 kDa亚基组成。
應用
来自矮刀豆的脲酶已被用于:对尿样加标以测定纯尿中尿素的水解速率它还被用于研究多卤代苯并萘醌和萘醌对巴斯德芽孢杆菌洋刀豆的抑制作用。
生化/生理作用
洋刀豆(Jack Bean)中,脲酶促进L-刀豆氨酸转化为副刀豆氨酸。
脲酶参与嘌呤代谢和尿素循环。它水解尿素以生产氨和二氧化碳。
單位定義
一微摩尔单位是指在pH 7.0,25℃下每分钟催化尿素释放1.0 μM NH3所需的酶活性。它相当于1.0 I.U.或0.054 Sumner单位(在pH 7.0,20°C,5分钟内产生1.0 mg氨氮)
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)