Product Name
尿苷5-单磷酸 二钠盐, ≥99%
生物源
(chemical)
化驗
≥99%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI 密鑰
KURVIXMFFSNONZ-WFIJOQBCSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尿苷-5′-单磷酸是一种嘧啶单核苷酸。它是由血苷-5'-单磷酸经过脱羧反应而形成的。使用激酶可将UMP进一步转化为UTP(尿苷-5'-三磷酸)。
應用
尿苷-5′-单磷酸二钠盐已可用于研究嘧啶合成抑制剂5-氮杂胞苷对胆固醇和脂质代谢的影响。它已可用于研究核苷酸对特定肠道细菌生长的影响。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)