生物源
marigold
品質等級
形狀
powder
顏色
orange to brown
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI 密鑰
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 定量鸟类体内循环叶黄素含量
- 研究其对脂肪细胞对D因子D (Fd)合成的影响
- 定量油菜叶中的类胡萝卜素。
生化/生理作用
包裝
分析報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.