製造商/商標名
Ted Pella 22309
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用PAP笔在载玻片组织样本周围画一个疏水圈。通过将液体汇集成一个小液滴,避免浪费珍贵的试剂。不溶于乙醇、丙酮和水,但可以用二甲苯洗掉。
用于石蜡切片或用白蛋白或聚赖氨酸处理的载玻片。
用于石蜡切片或用白蛋白或聚赖氨酸处理的载玻片。
數量
每支笔可以画600多个圈。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup