材料
clear polycaprolactone (PCL)
clear wells
描述
polycaprolactone (PCL)
無菌
sterile
品質
24 inserts/ 96 well plate
包裝
pack of 24 ea (24 inserts supplied in 96 well plate)
製造商/商標名
3D Biotek PCL303096-24
尺寸
96 wells
顏色
clear
孔徑
569 μm
65.6 % porosity (+/- 0.9)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3D Biotek 以亲民的价格提供尖端的 3D 细胞培养产品和技术,使用简单方便,我们的 3D 3D Insert 细胞培养支架具有以下特点:
- 通过伽马射线终末灭菌,可直接使用
- 与您当前的大多数 2D 检测兼容
- 易于成像。细胞的生长可通过光学显微镜进行监测,无需购买任何额外的复杂设备。
聚己内酯(PCL)是一种可生物降解的聚酯材料,已被用于多种FDA批准的植入物、药物输送装置、缝合线、粘连屏障,而现已用于3D Biotek的革命性3D Insert™! PCL自由形式的制造也已被广泛用于多孔3D支架的制造而应用于组织工程研究。
1. 100%开孔率
该产品的孔是100%开放且相互连接的,使得细胞易于通过多孔支架而被接种,同时营养物质和细胞代谢废物也可以进行交换。
2. 明确的孔径和多孔结构
3D Biotek的精密微制造技术可产生明确的多孔结构并确保多孔结构在批次间的可重复性。
3. 不含有机溶剂
氯仿和二氯甲烷等细胞毒性有机溶剂常用于制造PCL支架。3D Biotek的精密微制造技术是一种无溶剂的制造工艺。因此,PCL 3D Insert™不含有机溶剂。
1. 100%开孔率
该产品的孔是100%开放且相互连接的,使得细胞易于通过多孔支架而被接种,同时营养物质和细胞代谢废物也可以进行交换。
2. 明确的孔径和多孔结构
3D Biotek的精密微制造技术可产生明确的多孔结构并确保多孔结构在批次间的可重复性。
3. 不含有机溶剂
氯仿和二氯甲烷等细胞毒性有机溶剂常用于制造PCL支架。3D Biotek的精密微制造技术是一种无溶剂的制造工艺。因此,PCL 3D Insert™不含有机溶剂。
- 可兼容96孔
- 纤维直径:300u
- 孔径:300u
- 24 Insert/包
法律資訊
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
其他客户在看
Carlos E Caicedo-Carvajal et al.
Journal of tissue engineering, 2011, 362326-362326 (2011-11-11)
Isolation and amplification of primary lymphoma cells in vitro setting is technically and biologically challenging task. To optimize culture environment and mimic in vivo conditions, lymphoma cell lines were used as a test case and were grown in 3-dimension (3D)
商品
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D细胞培养概述。了解2D与3D细胞培养的对比结果,3D细胞培养的优势以及可用于开发3D细胞模型的技术