Merck
Z740215
Supelco
含F254指示剂TLC板
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder: no, fluorescent indicator
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NC.07
物料
PEI-cellulose, matrix
glass support
质量水平
特点
binder: no
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
制造商/商品名称
EMD Millipore® 1.05725.0001
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
层厚度
N/A
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z292966Z292974Z293016
Supelco
Z740215
含F254指示剂TLC板
Supelco
Z292966
含F254指示剂TLC板
Supelco
Z292974
含F254指示剂TLC板
Supelco
Z293016
含F254指示剂TLC板
layer thickness
N/A
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder: no, fluorescent indicator
feature
binder Polymeric, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 50 ea
法律信息
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA