质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
recombinant monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 16.53 kDa
observed mol wt ~16 kDa
种属反应性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
, Aligned
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CDKN2A(1029)
一般描述
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
特异性
免疫原
应用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人宫颈癌组织切片中检测到p16-INK4a。
亲和结合试验: 该抗体的代表性批次在亲和结合试验中以4.5 x 10-7的KD结合重组p16-INK4a蛋白。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
目标描述
外形
重悬
储存及稳定性
法律信息
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
商品
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
相关内容
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.