产品名称
Carbopack™吸附剂, matrix Carbopack™ C, 80-100 mesh, bottle of 10 g
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for USP S7
质量水平
产品线
Carbopack™
表单
granular
包装
bottle of 10 g
技术
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
~10 m2/g
基质
Carbopack™ C
基质活性基团
carbon
粒径
80-100 mesh
孔径
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
密度
~0.64 g/mL (free fall density)
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 颗粒状
- 粉末状
- 用于相对于C3-C20+正构烷烃分析分子大小
- 疏水性(可用于高湿度环境)
通常,相对于碳分子筛(CMS)吸附剂,GCB吸附剂吸附强度相对较弱,与球形石墨化聚合物碳(SGPC)吸附剂类似。我们的Carbopack产品是一种GCB吸附剂。
- 粒径为40目或更小
- 使用40/60目防止串流(如果使用20/40目碳捕集吸附剂观察® )
- 用更小的目数(60/80,80/100等)开展其他应用
- 只要应用能够应对压降,即可使用最小可用粒度
更多有关我们的专业碳吸附剂的资料,请见sigma-aldrich.com/carbon
法律信息
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.