150705
Supelco
氢氧化钠 溶液
0.1 M, Set incl. Absorber cartridge with soda lime, for 3S adapter technology
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL编号:
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
形式
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.1 M
应用
titration: suitable
体积
1 L
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
Contains 1506971000 (NaOH solution 0.1 M) and 1507040001 (cartridge filled with soda lime). Before opening the 3S cap, insert cartridge into cap.
Please see here
SigmaAldrich.com/3S
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
靶器官
Respiratory system
RIDADR
UN 1907 8 / PGIII
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。