主要文件
19137-U
Hamilton ® RN注射器针头
needle size 22 ga, bevel tip (point style 2), needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22 ga
特點
bevel tip (point style 2)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 7779-01
針長
51 mm (2 in.)
容積
250-10000 μL
相容性
for use with 250μL-10mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)