Merck
20488
Supelco
已清洁的铜管
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
别名:
预清洁的铜管 1/8 英寸、50 英尺螺旋管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115720
材料
copper tubing (GC plumbing quality)
技術
gas chromatography (GC): suitable
管材長度 × 外徑 × 內徑
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
按照 ASTM B-280 规范进行溶剂清洗,并进行内部专有清洁,以去除残留碳氢化合物。用于大多数 GC 管道应用程序。
應用
铜管可用于研究过氧化氢和乙醇等液体中自由基的顺磁共振波谱。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
Livingston R and Zeldes H.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1996)