主要文件
22269-U
Valco® A-2 系列精确取样注射器
volume 50 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
别名:
50μL PS-A-2 注射器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
描述
Series A-2
特點
removable needle Series A2
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
VICI 050024
針長 × 外徑 × 內徑
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
容積
50 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A-2 系列 — 可拆卸针头:性价比极高的通用注射器,在 250psi 压力下气体和液体都不会出现渗漏。
  • 采用按钮阀设计 — 实现瞬时进样
  • 容积更小 — 尤其适用于小体积易挥发样品
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.