主要文件
22280
Valco® C 系列精确取样注射器
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
22 ga
描述
Series C
特点
removable needle
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
VICI 030033
针长度 × 外径 × 内径
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
体积
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
C 系列 — 可拆卸针头:大容量气体注射器,在后端盖处设置有活塞限位器,并采用极低死体积的
可拆卸针头。不能储存样品。
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)