About This Item
分類程式碼代碼:
41122406
NACRES:
NB.35
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Imp
切管機長度 × 寬度 × 直徑
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
相容性
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
一般說明
Tool for cutting metal tubing.
法律資訊
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)