Merck
22970
可调节的单口 Mini-Vap 蒸发/浓缩器
Mini-Vap size 1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable,
single unit
登录查看公司和协议定价
别名:
Mini-Vap 单孔蒸发/浓缩器
Agency
suitable for EPA OTM-45
包装
pkg of 1 ea
Mini-Vap尺寸
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
22971Z742579Z742580
六位 Mini-Vap 迷你氮吹仪 Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
22971
六位 Mini-Vap 迷你氮吹仪
Mini-Centrifuge with 2 rotors red, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Z742579
Mini-Centrifuge with 2 rotors
Mini-Centrifuge with 2 rotors red, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Z742580
Mini-Centrifuge with 2 rotors
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
Mini-Vap size
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
Mini-Vap size
-
Mini-Vap size
-
Mini-Vap size
-
一般描述
Mini-Vap 包括针头阀,可以精确测量空气和氮气干燥气。可以满足蒸发和浓缩的各种需求。
可调节的 Mini-Vap (22970) 是一种通用的浓缩/蒸发器,可以使用单个容器。独特的设计允许使用各种尺寸的容器,从最小的样品瓶到 250mL 的烧杯。
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
相关内容
探索我们的完整解决方案:利用我们可靠的产品和精密工具更加准确地定量各种样品(包括水、废水、土壤、食品、血液等)中的PFAS化合物。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.