Merck
23232
Supelco
棕色储存瓶
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
别名:
棕色螺纹盖样品瓶,仅 30mL,一包 12 个
物料
amber glass bottle
特点
closure type screw top bottle
包装
pkg of 12 ea
外径 × 高度
32 mm × 80 mm
体积
30 mL
配件
thread for 20-400
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
Amber storage bottles are primarily used to protect the stored sample from sunlight.
Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
应用
Amber glass bottles, is suitable for storing refined, bleached and deodorized palm oil in dark.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA