主要文件
27069
Supelco
2mL 12×32mm 透明玻璃钳口样品瓶
volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
别名:
PK1000 2mL 透明钳口密封标准口样品瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
vial type standard opening
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
需要 11mm 密封垫的钳口样品瓶具有多种样式。这些样品瓶具有固体玻璃底部,并可选择 4.6 或 6.0mm 内径开口。更大的开口意味着针插入的目标区域更大。这些样品瓶的钳口密封盖有多种颜色供选择。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)