About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
bevel tip stainless steel needle
針尺寸
22 ga
特點
point style 2
syringe type F (fixed needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 008102
針長 × 外徑
50 mm × 0.72 mm
容積
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SGE gas tight syringe is made of borosilicate glass and PTFE plunger tips. It features a fixed needle with bevel tip, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)