29848-U

eVol Syringe, 5 μL, without needle

volume size 0.2‑5.0 μL, syringe supplied without needle, pkg of 1 ea

别名:
eVol XR Analytical Electronic Syringe
NACRES:
NB.03

material

glass body

volume size

0.2‑5.0 μL

feature

syringe supplied without needle

packaging

pkg of 1 ea

manufacturer/tradename

SGE 2910021

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

Legal Information

eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。