About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
agency
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
描述
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
產品線
Supel
包裝
pkg of 10 bags
技術
whole air sampling: suitable
寬度 × 長度
6 in. × 6 in.
最大體積
0.6 L
適合性
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带Thermogreen LB-2隔膜的SupelInert多层箔气体采样袋是一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)等低分子量化合物和永久性气体取样的理想选择。它们也适用于硫化氢(H2S)、二硫化碳(CS2)和硫醇等采样硫化合物。
主要特点和好处:
  • 由两层铝膜外层组成的多层箔为渗透通过袋壁的气体提供了很大的屏障
  • 经证实的低渗Thermogreen LB-2隔膜安装在在阀门配件中
  • 有化学惰性,防潮避光
  • 由于背景水平,不建议用于低ppm VOC(我们建议使用SupelInert PVDF Tedlar替代膜作为VOC)
  • 有两种阀门选择:螺旋盖阀(SCV)和推/拉锁定阀(PLV)
  • 4种规格:1 L、2 L、5 L和10 L
Multi-Layer Foil: (1) 0.002" Polyethylene (2) 0.0003" Aluminum Foil (3) Polyethylene (4) Aluminum (metalized) (5) 60 Gauge Nylon
Sulfur Compounds: carbon disulfide, hydrogen sulfide, t-butyl mercaptan, ethyl mercaptan, isopropyl mercaptan, n-propyl mercaptan
法律資訊
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)