40397-U

Supelco

Indoor Air Calibration Set

ampule of 2 × 1 mL

NACRES:
NA.24

grade

TraceCERT®

packaging

ampule of 2 × 1 mL

concentration

1000 μg/mL each component

Featured Industry

Environmental

storage temp.

−20°C

Legal Information

TraceCERT is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

试剂盒组分也可单独购买

产品编号
说明
化学品安全说明书

  • 40369-UEthyl acetate/Butyl acetate solution, certified reference material, 1000 μg/mL each component in acetonitrile

  • 40353-U48 Component Indoor Air Standard, certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1), ampule of 1 mL

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。