品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
分析物化學類別
oligosaccharides
包裝
pkg of 1 kit
濃度
(individually packaged in quantities indicated)
技術
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
一般說明
双糖试剂盒包含所列数量的独立包装的标准品。双糖是采用严格的生产程序来制备、检验并独立包装。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Isomaltose (mixed anomers) 100 mg
- α-Lactose 500 mg
- Maltose (47288) 500 mg
- Sucrose (47289) 500 mg
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3