About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS Number:
分子量:
337.27
Beilstein:
3851771
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164500
PubChem物質ID:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
analytical standard
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type water soluble vitamin
包裝
ampule of 1000 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸硫胺(B1)是一种水溶性维生素,属于维生素B族。它存在半水合和非化学计量水合物两种形式。它通常作为碳水化合物代谢的生物化学反应的辅酶。
應用
可参考产品的分析证书以了解更多关于一种适合的仪器技术的信息。联系技术服务部门获取更多支持。
盐酸硫胺可用作分析参考标准品,用于使用高效液相色谱技术(HPLC)对药物制剂中的分析物进行定量。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)