品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type water soluble vitamin
包裝
ampule of 1000 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
214-215 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸吡哆醇(B6)是一种白色、无味和结晶粉末类型的维生素。它可用于干燥和液体类型药物制剂的生产。它还可广泛用作食品中的维生素营养。它作为辅酶维生素可参与各种代谢反应,也可用于治疗经前期和腕管综合征、妊娠期妊娠剧吐、孤独症等。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的分析证书。联系技术服务部以获得进一步支持。
盐酸吡哆醇可作为分析参考标准品,通过色谱和分光光度法测定药物制剂中的分析物。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1