About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
polypropylene tube
成份
bed wt., 100 mg
包裝
pk of 108
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
1 mL
基質
silica gel
基質活性組
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
直徑
40-45 μm
孔徑
60 Å
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelclean LC-SAX SPE Tube is a strong anion-exchange cartridge.
應用
Supelclean LC-SAX SPE Tube may be used for the solid-phase extraction of:
  • Folic acid in infant milk formula prior to its determination by isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (ID-LC-MS/MS).
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)