主要文件
52688-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
别名:
强阳离子交换SPE小柱管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene tube
品質等級
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
6 mL
基質
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基質活性組
sulfonic acid bonding
粒徑
50 μm
孔徑
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
容量
0.8 meq/g total capacity
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:阳离子交换
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
  • 多点键合的苯磺酸官能团,pKa (< 1.0)
  • 反离子为 H+
  • 硅胶基体可与强有机溶剂一起使用(不会收缩/溶胀)
  • 极好的离子交换容量用于净化组合化学反应的溶液相(0.8 毫当量/克)(从反应副产物和多余试剂中移除目标分子)
  • 当从水溶液基质中提取阳离子时,应考虑苯环的存在,它能够提供混合模式作用能力(疏水相互作用)
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
实验方案
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.