About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
Discovery ® HS F5 HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L43
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
12% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面覆盖率
4 μmol/m2
雜質
<10 ppm metals
基質
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
将 C18 柱方法转换至 Discovery® HS F5 柱的指导原则:
通常,碱性化合物在 HS F5 色谱柱上的保留时间比在 C18 柱上更长。在 C18 柱上流动相中的有机相含量提高 5% 至 10% 通常可获得与 HS F5 柱类似的保留值。使用其他化合物所得的结果差异则很大。然而 log Po/w 值小于 2.5 的化合物在 HS F5 柱上的保留时间通常要长于 C18 柱。保留时间的差异程度与化合物的 logP o/w 值密切相关。
Discovery® HS F5 键合相可提供与 C18 色谱柱截然不同的反相分离。由于 F5 色谱柱上各种化合物通常会在与 C18 相同的时间范围内洗脱出来,使得大部分的 C18 方法可轻松转换到 F5 上。
應用
  • Nature of the main contaminant in the drug primaquine diphosphate: SFC and SFC-MS methods of analysis.:采用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱鉴定和定量二磷酸伯氨喹中的主要污染物,对于确保这种药物的品质和安全性有重要意义(Brondz et al., 2007)。
  • HPLC assisted chemobiological standardization of alpha-glucosidase-I enzyme inhibitory constituents from Piper longum Linn-An Indian medicinal plant.:使用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱进行印度药用植物的生物相关化学分析,助力草药标准化(Pullela et al., 2006)。
  • Disposition study of a new potential antineoplastic agent dimefluron in rats using high-performance liquid chromatography with ultraviolet and mass spectrometric detection.:利用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱研究新型抗癌药物的药动学和代谢,助力开发有效的癌症药物(Císar et al., 2005)。
  • A simplified analytical method for a phenotyping cocktail of major CYP450 biotransformation routes.:采用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱简化分型混合物(phenotyping cocktail)分析,改进药物代谢评估和个性化医疗方法(Jerdi et al., 2004)。
特點和優勢
  • 独特的选择性
  • 保留能力与 C18 柱类似(有时需要洗脱能力更强的流动相)
  • 峰形极佳
  • 稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析
  • 粒径范围从 3μm 到 10μm 可供选择
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)