材料
UHMW PE frit
polypropylene tube
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
產品線
Visiprep™
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
適合性
suitable for (for PFAS testing)
應用
PFAS testing
environmental
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Visiprep™固相萃取真空装置和配件,通过固相萃取法自动化实验室液体样品的制备和净化。搭配真空泵,Visiprep™装置可同时萃取12至24个样品,相较液液萃取法极大地提高了样品通量,同时缩短样品制备的手动时间。Visiprep™真空装置配备真空泄放阀和独立顶盖,带来精确的流量控制和安全性,使用方便。借助流速控制阀,你可通过旋转盖子上安装的独立螺旋阀,精准调节每支小柱的流量。我们的装置经过最新的标准优化,适合用于PFAS检测领域的固相萃取。所有含PFAS的关键组件(如,PTFE)都改用不含PFAS的替代品,例如超高分子量聚乙烯(UHMWPE)或不锈钢(导管),确保固相萃取的低PFAS背景污染。玻璃槽接触刺激溶剂后,不会溶解、模糊或变色。支架可容纳自动样品瓶或闪烁瓶、10 mm/16 mm试管、1/2/5/10 mL容量瓶。12位规格可选配能容纳10个20 mL闪烁瓶的支撑板。 真空泄放阀提高真空调节水平,确保阀门更紧密封闭。这种螺旋式阀配备超高分子量聚乙烯锥形密封(现已不含PTFE)。拧紧后可保证阀门完全密封无渗漏。拧松后破开密封,可立即释放真空停止萃取或升起顶盖。4个2”支脚用于将顶盖竖放在台面上,保持SPE小柱竖立。可以防止溶剂导管接触台面,受损或污染。 顶部安装的干燥装置单独售卖,可在数分钟内完成安装,可搭配任意惰性气体。干燥装置也可用于浓缩回收的样品。它到各小柱的气流可独立调节。
應用
Visiprep™ SPE真空装备用于进行固相萃取,从葡萄中分离多酚类物质,从而使用LC-MS分析法测定多酚类含量。它还用于浓缩和净化地表水和污水沉积物中的溶剂萃取物。另外,它还被用来提取和确定水中的雌激素酮。使用的是固相提取物-酶-连接免疫吸附分析(SPE-ELISA)。
特點和優勢
- 每个SPE端口都配备专利所有的螺旋式调节阀,可精确控制流速
- 玻璃槽接触溶剂后,不会溶解、模糊或变色
- 顶盖带有支脚,当使用者从固相萃取装置上取下后,可方便地放在工作台上
- 螺旋式耐溶剂真空泄放表和阀门提供更好的密封和真空控制。阀门可与1/4″真空管相连。
- PP收集容器支架可容纳自动样品瓶、小闪烁瓶(推荐22.75 mm O.D.)、10和16 mm试管、1/2/5/10 mL容量瓶。可为12端口的型号选配用于20mL闪烁样品瓶的板。
法律資訊
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC