主要文件
57123
Supelco
SPE 小柱连接头
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 3mL tubes, pk of 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
包裝
pk of 6
品質等級
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
相容性
configured for AutoTrace Automated Systems
for use with 3mL tubes
一般說明
此小柱连接头具有多种用途。它们可用于将一支固相萃取小柱叠放在另一支之上,以提供不同的选择性。较大的空注射器筒可叠放在较小的固相萃取小柱顶部,作为容量更大的储罐使用。或者它们可作为正压方法的连接头(例如从注射器或空气/N2 管路)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)