Merck
57265
Supelco
Visiprep SPE 真空固相萃取装置
DL (Disposable Liner), 24-port model
登录查看公司和协议定价
物料
PTFE frit
polypropylene tube
质量水平
产品线
Visiprep
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
5704457030-U57250-U
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置 DL (Disposable Liner), 24-port model
57265
Visiprep SPE 真空固相萃取装置
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置 DL (Disposable Liner), 12-port model
57044
Visiprep SPE 真空固相萃取装置
application(s)
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
material
PTFE frit, polypropylene tube
material
polypropylene tube
material
PTFE frit, polypropylene tube
material
PTFE frit, polypropylene tube
product line
Visiprep
product line
-
product line
Visiprep
product line
Visiprep
一般描述
Visiprep DL(一次性连接管)真空固相萃取装置消除了在同一端口处理新样品时发生交叉污染的风险。该一次性连接管一端是聚丙烯内螺纹luer 接口可以直接连到 SPE 小柱上,另一端 PTFE 细管可以通过 SPE 装置的端口。这可确保与样品接触的所有固相萃取端口和控制阀的表面可在每次萃取后得到更换。
SPE是一种层析方式,就像其他层析技术一样,控制流率是保持可重复提取的关键。不像其他的真空装备,Visprep系统含有具有专利的阀系统,使用旋转的,独立的,螺旋型的阀们,能够对经过每一个SPE管的流量精准控制。阀们安装在装备的每一个端口上。Visprep真空装备使你能够一次同时处理12(12端口版本)或24(24端口版本)个SPE样本。24端口版本的每个端口间距离比12端口版要小,所以建议购买前考虑好管子大小。
应用
VisiprepSPE真空歧管用于进行固相萃取仪将多酚从葡萄中进行分离,从而能够通过LC-MS分析对多酚的含量进行确定。它还用于浓缩和净化地表水和污水沉积物中的溶剂萃取物。此外,它还用于通过固相萃取-酶联免疫吸附测定(SPE-ELISA)对水中的雌酮进行萃取和测定。
特点和优势
按100只一次性衬垫(货号57059)进行提供。
  • 固相萃取端口中专利的螺旋式阀门用于精确的流量控制
  • 玻璃槽接触到溶剂时不会溶解、变模糊或褪色
  • 盖上带有支脚,当使用者将盖从固相萃取装置上取下时,可方便地放在工作台上
  • 螺旋式耐溶剂真空表和减压阀提供更好的密封和真空控制。阀门可与 1/4″ 英寸真空管连接。
  • PP 收集容器架可容纳自动进样器样品瓶;小型闪烁样品瓶(推荐 22.75mm 外径);10 和 16mm 试管;以及 1、2、5 和 10mL 容量瓶。可为 12 端口的型号选配用于 20mL 闪烁样品瓶的板。
法律信息
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相关产品
产品编号
说明
价格
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
商品
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
实验方案
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
相关内容
固相萃取(SPE)是一种用在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC 色谱)前快速、选择性制备和纯化样品的技术,主要用于置换样品基质、浓缩分析物、去除干扰成分和污染物,以改善数据结果、保护分析色谱柱。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.