Merck
58064
漏斗基座和阻挡器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6
vibrant-m
58067
尼龙 66 滤膜
流动相储存系统 bottle size 2 L
55061
流动相储存系统
ENVI-Disk™ 固定装置 for use with 47 mm ENVI-Disk disks
Supelco
57173
ENVI-Disk 固定装置
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。