parameter
500 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
General description
经济、柔韧的PTFE管适用于高达500 psi(35 kg/cm2)的压力。可用于自动分析仪、柱后反应、制备级规格系统、流内取样装置以及监测生理上重要的化合物。
PTFE的最大推荐操作温度是200 °C,但短时间的更高温度暴露也几乎不会引起损伤。
PTFE的最大推荐操作温度是200 °C,但短时间的更高温度暴露也几乎不会引起损伤。
Application
- 如何改变逆流色谱中色谱柱的几何形状和填充比而将上样量和通量提高50倍。:研究讨论了对逆流色谱中色谱柱几何形状和填充比的优化,提高了使用PTFE管的样品负载能力和通量,PTFE管是供操作的柔性化学惰性介质(Peng et al., 2018)。
- 结合单段流和在线紫外消解的顺序注射阳极溶出伏安法测定水样中的Zn(II)、Cd(II)、Pb(II)和Cu(II)。:研究展示了在顺序注射系统中使用PTFE管分析水样中重金属的方法,强调了该管材对腐蚀条件的抵抗力及其在样品运输中的作用(Siriangkhawut et al., 2011)。
- 废水样品中四环素类抗生素镁衍生物的光诱导荧光。:本文探讨了PTFE管在通过光诱导荧光检测废水中抗生素的装置中的应用,介绍了PTFE在光化学条件下保持样品完整性方面的作用(Pena et al., 2010)。
- 在线光转化-流动注射化学发光测定三氯生。:在化学发光检测系统中利用PTFE管对三氯生进行在线光化学转化研究,突出了其在样品处理和反应控制方面的有效性(Song et al., 2007)。
- 高效液相色谱法:在有氧条件下进行光化学还原,采用荧光检测法测定维生素K。:该研究在HPLC系统中使用PTFE管进行维生素的光化学还原,展示了该管材在提高检测灵敏度和防止样品降解方面的作用(Pérez-Ruiz et al., 2007)。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE 管
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable