Key Documents
64842
Supelco
套管
cellulose, size 43 mm × 123 mm
别名:
纤维素套管 43×123,每包 25 件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
cellulose
agency
suitable for EPA 1613
包裝
pkg of 25 ea
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
尺寸
43 mm × 123 mm
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
高纯纤维素材料,壁厚约 1.5mm,或高质量硼硅玻璃,40-60μm 多孔圆盘。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.