主要文件
797-0020
GC Analysis of Alcohol Enantiomers on β-DEX 325
suitable for GC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
gas chromatography (GC): suitable
试验参数
column: β-DEX 325, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24308)
oven: 110 °C, 1-phenyl-2-propanol; 100 °C, isopinocampheol; 90 °C, 6-methyl-5-hepten-2-ol
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ analysis temperature
injection: 1 μL 100:1 split
sample: 1 mg/mL in methylene chloride
应用
chemicals and industrial polymers
法律信息
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    6-Methyl-5-hepten-2-ol
    1-Phenyl-2-propanol, 98%
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)