主要文件
797-0225
GC Analysis of 4-Methyloctanoic Acid Enantiomers on γ-DEX 120
suitable for GC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
gas chromatography (GC): suitable
试验参数
column: γ-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24307)
oven: 115 °C
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: ~1 mg/mL each enantiomer in methylene chloride
应用
chemicals and industrial polymers
food and beverages
法律信息
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)