所有图片(1)
89374
Supelco
全氟辛基磺酸 钾盐
analytical standard
别名:
全氟正辛基磺酸 钾盐, 十七氟辛烷磺酸钾
线性分子式:
CF3(CF2)7SO3K
CAS号:
分子量:
538.22
Beilstein:
3864579
MDL编号:
等级
analytical standard
质量水平
100
测定
≥92.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
277-280 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.K/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;/h(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
WFRUBUQWJYMMRQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
分析证书
原产地证书 (CofO)
更多文件