About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS Number:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
5.9 (vs air)
化驗
95.0-105.0% (anhydrous basis, T)
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
9.5-11.5% water
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1