主要文件
92-0342
GC Analysis of Barbiturate Enantiomers on β-DEX 120
suitable for GC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
gas chromatography (GC): suitable
试验参数
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 210 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 275 °C
injection: 100:1 split
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法律信息
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    Hexobarbital
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)