主要文件
CRM47571
Supelco
-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯 (EPA甲酯)标准液
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
CAS Number:
分子量:
316.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
10 mg/mL in heptane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
single component solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI 密鑰
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-3.99 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)