Merck
O7756
AOCS低芥酸菜籽油
analytical standard, ampule of 100 mg
别名:
AOCS 参考混合物, F.A.M.E. 混合菜籽油, 菜籽油混合物, 油参考标准品,AOCS
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture, ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
我们的定量动植物参考混合物符合美国石油化学家′协会(AOCS)方法Ce 1-62的要求。 每种混合物的组成与每种产品下列出的某些油的脂肪酸分布相似。 请注意,以Supelco品牌销售的AOCS混合物被命名为RM-1、RM-2等。
Application
有关适用仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
分析物
说明
  • Methyl arachidate 3 wt. %
  • Methyl behenate 3 wt. %
  • Methyl cis-13-docosenoate 5 wt. %
  • Methyl cis-11-eicosenoate 1 wt. %
  • Methyl linoleate 12 wt. %
  • Methyl linolenate 5 wt. %
  • Methyl myristate 1 wt. %
  • Methyl oleate 60 wt. %
  • Methyl palmitate 4 wt. %
  • Methyl stearate 3 wt. %
  • Methyl tetracosanoate 3 wt. %
查看所有结果 (11)
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)