Merck
PHL84053
Artepillin C
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
别名:
(2E)-3-[4-Hydroxy-3,5-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]-2-propenoic acid
经验公式(希尔记法):
C19H24O3
CAS号:
分子量:
300.39
MDL编号:
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
检测方案
≥90.0% (HPLC)
形式
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
−20°C
InChI
1S/C19H24O3/c1-13(2)5-8-16-11-15(7-10-18(20)21)12-17(19(16)22)9-6-14(3)4/h5-7,10-12,22H,8-9H2,1-4H3,(H,20,21)/b10-7+
InChI key
KABCFARPAMSXCC-JXMROGBWSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
PHL82636PHL84142PHL80478
Artepillin C phyproof® Reference Substance
PHL84053
Artepillin C
补骨脂定 phyproof® Reference Substance
PHL82636
补骨脂定
Cimicifugic acid B phyproof® Reference Substance
PHL84142
Cimicifugic acid B
淫羊藿素 phyproof® Reference Substance
PHL80478
淫羊藿素
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA