Merck
All Photos(1)
1295607
USP
甘油
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(s):
甘油, 1,2,3-丙三醇
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
92.09
Beilstein:
635685
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽压
<1 mmHg ( 20 °C)
自燃温度
698 °F
manufacturer/tradename
USP
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
甘油可用于样品制备和凝胶形成,以用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。 甘油(5-10%)可增加样品的密度,使样品层处于凝胶样品孔的底部。 甘油还用于帮助制备梯度凝胶和作为蛋白质稳定剂和储存缓冲液组分。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
USP颁布的SDS请点击此处
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service