API 家族
hypromellose
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI 密鑰
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
水和非水系统的增稠剂、具有抗脂性的透明薄膜、粘合剂、润滑剂、空间稳定剂和保水剂。
羟丙甲纤维素USP参考标准品的预期用途是美国药典规定的指定质量测试和检测。也用于《羟丙甲纤维素滴眼液》等USP专论。
特點和優勢
溶于水,加热后可逆凝胶化,非离子,不与离子组分络合,具有表面活性和抗酶活性。溶液为假塑性。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1