主要文件
1342059
USP
甘精胰岛素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
insulin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息手册,均是在现行药典的授权下制定和发布的。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。.
甘精胰岛素是由重组DNA技术生产的一种肽,包括两条链: A链(21个氨基酸)和B链(32个氨基酸),总计53个氨基酸。 除了含有甘氨酸而不是天冬酰胺酸的A21位置以外,其主要结构与人胰岛素几乎完全相同。它有额外的两个氨基酸精氨酸(B31)和精氨酸(B31)位于B链末端。
应用
甘精胰岛素USP参考标准品用于指定USP药典测试和分析。
还可用于制备标准、标准储备和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典各论通过液相色谱法和紫外检测器进行检测:
  • 甘精胰岛素注射液
  • 甘精胰岛素
  • 〈121〉 胰岛素测定
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Insulin Glargine Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Insulin Glargine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Insulin Assays
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(4) (2020)